Calcium standard solution, 10,000 mg/l Ca in 2 M nitric acid (from CaCO3) étalon pour SAA
Catalog # KRAF20403.0000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Calcium
- Symbole:Ca