Mercury standard solution, 5,000 mg/L Hg in 1 M nitric acid (de Hg(NO₃)₂) étalon pour SAA
Catalog # KRAF03445.2000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Mercury standard solution, 5,000 mg/l Hg in 1 M nitric acid (de Hg(NO₃)₂) étalon pour SAA
- Élement:Mercure
- Symbole:Hg
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST