Cobalt standard solution, 5000 mg/L Co in 1 M nitric acid (de Co(NO₃)₂.6H₂O) étalon pour SAA
Catalog # KRAF03646.2000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Cobalt
- Symbole:Co
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST