Étalon de référence Pesticide, β-BHC 50 µg/ml en solution dans n-nonane
Catalog # PROOCILULM61321.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:319-85-7
- Désignation:β-BHC 50 µg/ml en solution dans n-nonane
- Formula:C₆H₆Cl₆
- Désignation:β-BHC