ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Pesticide, γ-BHC 100 µg/ml en solution dans n-nonane
Étalon de référence Pesticide, γ-BHC 100 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCILULM61331.2
Numéro CAS:  
Étalon de référence Pesticide, γ-BHC 100 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCILULM61331.2
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    58-89-9
  • Désignation:
    γ-BHC 100 µg/ml en solution dans n-nonane
  • Formula:
    C₆H₆Cl₆
  • Désignation:
    γ-BHC