Étalon de référence Pesticide, ε-BHC 10 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue PROONE7215M
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,5 mL
- N ° CAS.:6108-10-7
- Désignation:ε-BHC 10 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₆H₆Cl₆
- Désignation:ε-BHC