Manganese standard solution, 10,000 mg/l Mn in 2 M nitric acid (de Mn(NO₃)₂) étalon pour SAA
KRAF14273.0000
:
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Manganese standard solution, 10,000 mg/l Mn in 2 M nitric acid (de Mn(NO₃)₂) étalon pour SAA
- Élement:Manganèse
- Symbole:Mn