Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
N° de catalogue REGEPP2002F
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:158.03 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
Numéro CAS:7722-64-7
Formule:KMnO₄
Numéro MDL:MFCD00011364