ContactUsLinkComponent
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Catalog # REGEEFS4AC
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Catalog # REGEEFS4AC
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl+AgCl
MDL Number:MFCD00011360