Urine specific refractometer, UG-α
Urine specific refractometer, UG-α
Réfractomètre spécifique à l'urine, UG-α, 1,00 − 1,06 °Bx
N° de catalogue ATAG3464
Fournisseur:   Atago
Urine specific refractometer, UG-α
N° de catalogue ATAG3464
Fournisseur:  Atago
Urine specific refractometer, UG-α
Urine specific refractometer, UG-α
Réfractomètre spécifique à l'urine, UG-α, 1,00 − 1,06 °Bx
Prix
1 090,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This refractometer is designed to use the index method for measuring total protein in serum.
  • Streaming digital LCD display of urine specific gravity
  • Automatic temperature compensation (ATC) for immediate, accurate calibration readings, regardless of ambient temperature
  • External light interference (ELI) feature displays warning message when direct light is detected
The protein scale has been prepared after extensive clinical analyses.
Livraison: Supplied with a battery, a protective case and instructions.
Spécifications
  • Modèle:
    UG-α
  • Plage de mesure:
    1,00 − 1,06 °Bx
  • Désignation:
    Réfractomètre spécifique à l'urine
  • Cat. No.:
    ATAG3464
  • Volume d'échantillon:
    0,1
  • Poids:
    300 g
  • Précision:
    ±0,001 °Bx
  • L×P×H:
    170×90×40 mm
  • Gamme de compensation de température:
    10…35 °C
  • Exigence électrique:
    9 V dry battery
  • Graduations:
    Gravité spécifique