Enregistreurs d'alarme de température et d'humidité, SPY ToucH'
Supplier: JULES RICHARD INSTRUMENTS
Certificates
About this item
Avec son écran tactile multicouleur unique, le SPY ToucH' est conçu pour le contrôle de la température du matériel: réfrigérateurs, congélateurs, incubateurs, chambres froides et réservoirs d'azote liquide.
- Installation rapide sur l'écran
- Pas besoin d'ordinateur: téléchargement des données ou enregistrement par clé USB
- Gestion des alarmes en temps réel: fonctions locales et distantes
- Tonalité et changement de couleur sur l'écran avertissent si une alarme se déclenche
- Chaîne du froid sûre: mot de passe, données cryptées, événements critiques faciles à consigner
* (–20 to +50); ±0,5 °C
** (0 to 90% RH); ±3,0 (90 to100% RH)
Poids: 480 g
Conformité aux normes EN 12830 et RoHS.
Certifications: Conformité aux normes EN 12830 et RoHS.
Frequently Bought Together