Flacons à prélèvement, avec manche réglable
N° de catalogue BELAF378070000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Spécifications
- Ø:25 mm
- Stérile:+
- Capacité:1000 ml
- Désignation:Louche de prélèvement
- Longueur:91 − 270 cm
- Matière:PP
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
A graduated pitcher is fixed with a downward offset at the end of the handle, thus improving the ability to sample from an elevated position.
- Handle with 22 mm telescoping tube
- Three-part handle can be disassembled for cleaning
- Adjustable length at fixed 15 cm intervals
Pour prélever en toute sécurité les échantillons d'eau dans les réservoirs, lacs, étangs.