Cover spectacles, uvex mercury, 9155
N° de catalogue UVEX9155.005
Fournisseur: UVEX
Spécifications
- Type:Anti-UV, antirayures, résistantes aux produits chimiques
- Couleur:bleu
- Oculaires:Clear PC
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Slim men’s dual lens glasses provides maximum wearer comfort.
- Spectacles fit well in breast pocket due to flat design
- Transparent side shields for increased protection
- Excellent peripheral vision
Certifications: EN 166, EN 170