Core thermometer, TDC 150
Thermomètre TDC 150, gaine pour aiguille incluse, −50…+150 °C, ±1 (−30...150) °C, 0,1 (–20…+150) °C, NTC acier inoxydable, pointu (Lר : 125×3,5 mm), 24×26×85 mm, 36 g
620-1568
: EBRO
Core thermometer works with fast response time.
- Fixed probe, pointed
- Robust and impact-resistant
- Replaceable battery
- Switchable between °C/°F
- Plage de mesure:−50…+150 °C
- Résolution:0,1 (–20…+150) °C
- Poids:36 g
- Désignation:Thermomètre TDC 150, gaine pour aiguille incluse
- l×p×h:24×26×85 mm
- Précision:±1 (−30...150) °C
- Sonde:NTC acier inoxydable, pointu (Lר : 125×3,5 mm)