Vanadium standard solution, concentrate, 1,000 mg V in 8,6% sulphuric acid (de VO(SO₄)) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09994.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg
- Matrice:8,6% H₂SO₄
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Désignation:Vanadium standard solution, concentrate, 1,000 mg V in 8.6% sulphuric acid (de VO(SO₄)) Titrisol® étalon pour SAA
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Vanadium
- Symbole:V
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST