ContactUsLinkComponent
Selenium standard solution, concentrate, 1,000 mg Se in 5% nitric acid (de SeO₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Selenium standard solution, concentrate, 1,000 mg Se in 5% nitric acid (de SeO₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09915.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Selenium standard solution, concentrate, 1,000 mg Se in 5% nitric acid (de SeO₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09915.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Désignation:
    Selenium standard solution, concentrate, 1,000 mg Se in 5% nitric acid (de SeO₂) Titrisol® étalon pour SAA
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Sélénium 
  • Symbole:
    Se
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST