ContactUsLinkComponent
Magnesium standard solution, concentrate, 1,000 mg Mg in 6% hydrochloric acid (de MgCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Magnesium standard solution, concentrate, 1,000 mg Mg in 6% hydrochloric acid (de MgCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
N° de catalogue 1.09949.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Magnesium standard solution, concentrate, 1,000 mg Mg in 6% hydrochloric acid (de MgCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
N° de catalogue 1.09949.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg
  • Matrice:
    6% HCl
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Désignation:
    Magnesium standard solution, concentrate, 1,000 mg Mg in 6% hydrochloric acid (de MgCl₂) Titrisol® étalon pour SAA
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Magnésium
  • Symbole:
    Mg
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST