Potassium standard solution, concentrate, 1,000 mg K in water (de KCl) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09924.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Désignation:Potassium standard solution, concentrate, 1,000 mg K in water (de KCl) Titrisol® étalon pour SAA
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Potassium
- Symbole:K
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST