Cadmium standard solution, concentrate, 1,000 mg Cd in water (de CdCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09960.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Cadmium
- Symbole:Cd
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST