Thulium 1,000 mg/L en solution dans l'acide nitrique dilué (de Tm(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70361.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Thulium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique dilué (de Tm(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Thulium
- Symbole:Tm
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST