Thorium solution standard, 10 mg/L Th dans dil. l'acide nitrique (de Th(NO₃)₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70391.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Thorium solution standard, 10 mg/l Th dans dil. l'acide nitrique (de Th(NO₃)₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Signal SGH:Attention
- Température de stockage:Ambient
- Élement:Thorium
- Symbole:Th
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST