Dichlofenthion, Supelco®
Flacon verre pour solides, 250 mg
N° de catalogue 45432-250MG
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:97-17-6
- Formule:C₁₀H₁₃Cl₂O₃PS
- Poids moléculaire:315.16 g/mol
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- EINECS:202-564-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 mg