Étalon de référence Pesticide, Dieldrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
Catalog # PROOCILULM72301.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:60-57-1
- Désignation:Dieldrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
- Formula:C₁₂H₈Cl₆O
- Désignation:Dieldrin