Hafnium standard solution, 1,000 mg/L Hf in 7% hydrochloric acid (de HfOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70322.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Hafnium standard solution, 1,000 mg/l Hf in 7% hydrochloric acid (de HfOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Hafnium
- Symbole:Hf
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traceable to SRM from NIST