ContactUsLinkComponent
Zirconium standard solution, 1,000 mg/l Zr in 5% hydrofluoric acid étalon pour SAA
Zirconium standard solution, 1,000 mg/l Zr in 5% hydrofluoric acid étalon pour SAA
  ACRO196471000
 :  
Zirconium standard solution, 1,000 mg/l Zr in 5% hydrofluoric acid étalon pour SAA
  ACRO196471000
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    5% HF
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Zirconium standard solution, 1,000 mg/l Zr in 5% hydrofluoric acid étalon pour SAA
  • Élement:
    Zirconium
  • Symbole:
    Zr