ContactUsLinkComponent
Rhodium solution standard, 1,000 mg/L Rh dans dil. l'acide nitrique (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Rhodium solution standard, 1,000 mg/L Rh dans dil. l'acide nitrique (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70345.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Rhodium solution standard, 1,000 mg/L Rh dans dil. l'acide nitrique (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70345.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Rhodium solution standard, 1,000 mg/l Rh dans dil. l'acide nitrique (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Rhodium
  • Symbole:
    Rh
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST