ContactUsLinkComponent
Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique (de Pd(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique (de Pd(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70339.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique (de Pd(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70339.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Palladium solution standard, 1,000 mg/l Pd dans dil. l'acide nitrique (de Pd(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Palladium
  • Symbole:
    Pd
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST