1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one
N° de catalogue MOLEM72619434
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:162.19 g/mol
EINECS:248-958-0
Numéro CAS:28315-93-7
Formule:C₁₀H₁₀O₂
Numéro MDL:MFCD00001693