ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Herbicide, Desethyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
  PROONE7051A
 :  
Étalon de référence Herbicide, Desethyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
  PROONE7051A
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    6190-65-4
  • Désignation:
    Desethyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
  • Formula:
    C₆H₁₀ClN₅
  • Désignation:
    Desethyl atrazine