Étalon de référence Organique, 1,1,1-Trichloroéthane 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue CMPLCO2A.1K.ML.1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule Verre
- Cdt:1 Ampoul
- N ° CAS.:71-55-6
- Désignation:1,1,1-Trichloroéthane 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₂H₃Cl₃
- Désignation:1,1,1-Trichloroethane