Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
Certificats
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
CAS No.: 1303-52-2 Molecular Formula: Au(OH)3 Formula Weight: 247.99 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless Merck Reference: 14,4523 MDL No.: MFCD00046173
Gold plating solutions, porcelain decoration
Synonymes:  Gold(iii)hydroxide
  • Numéro CAS:1303-52-2
  • Formule:H₃AuO₃
  • Numéro MDL:MFCD00046173
  • Poids moléculaire:247.99
  • Index Merck:14,4523
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-120-0