Étalon de référence Pesticide, Dicofol 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERXA12570000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:115-32-2
- Désignation:Dicofol 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
- Formula:C₁₄H₉Cl₅O
- Désignation:Dicofol (2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol)