ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Pesticide, Pentachloronitrobenzène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Étalon de référence Pesticide, Pentachloronitrobenzène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL16730000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Étalon de référence Pesticide, Pentachloronitrobenzène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL16730000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    82-68-8
  • Désignation:
    Pentachloronitrobenzène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
  • Formula:
    C₆Cl₅NO₂
  • Désignation:
    Pentachloronitrobenzene