Uranium solution standard, 10 mg/L U dans dil. l'acide nitrique (de U₃O₂(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70360.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Uranium solution standard, 10 mg/l U dans dil. l'acide nitrique (de U₃O₂(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Uranium
- Symbole:U
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST