ContactUsLinkComponent
Lutetium standard solution, 10,000 mg/l Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Lutetium standard solution, 10,000 mg/l Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 35757.AE
CAS Number:  
Lutetium standard solution, 10,000 mg/l Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 35757.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Lutetium standard solution, 10,000 mg/l Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Specifications
About this item
Molecular Formula: Lu2O3 in 5% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Traçabilité NIST