Calcium standard solution, 10,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (from CaCO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifications: Traçabilité NIST
Spécifications
- MDL No.:MFCD00085314