ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Pesticide, Aldrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
Étalon de référence Pesticide, Aldrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCILULM74411.2
Numéro CAS:  
Étalon de référence Pesticide, Aldrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCILULM74411.2
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    309-00-2
  • Désignation:
    Aldrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
  • Formula:
    C₁₂H₈Cl₆
  • Désignation:
    Aldrin