Tungsten standard solution, 1,000 mg/l W in water with ammonia (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue ACCUICPMS65W0.1X1
Fournisseur: AccuStandard
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HF
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Tungsten standard solution, 1,000 mg/l W in water with ammonia (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP-MS
- Élement:Tungstène
- Symbole:W