Mercury standard solution, 100 mg/l Hg in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue ACCUICPMS34N001X1
Fournisseur: AccuStandard
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Mercury standard solution, 100 mg/l Hg in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
- Élement:Mercure
- Symbole:Hg