Indium standard solution, 100 mg/l In in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS25N001X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Indium standard solution, 100 mg/l In in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
- Élement:Indium
- Symbole:In