Indium standard solution, 10 mg/L In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45256.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Indium standard solution, 10 mg/l In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- MDL No.:MFCD00134048
- Élement:Indium
- Symbole:In
Specifications
About this item
Molecular Formula: In in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certifications: Traçabilité NIST