Acide chlorhydrique 50% (v/v) en solution aqueuse
Catalog # 35607.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324