0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Chloroform : isoamyl alcohol
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
A1935.0500
:
PanReac AppliChem
:
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
A1935.0500
:
PanReac AppliChem
:
Type de conditionnement:
Flacon Verre
Cdt:
500 mL
Seq:
2725
:
:
Température ambiante
:
1888
:
6.1,III
:
GHS08
:
GHS07
:
CHCl₃,C₅H₁₂O