Manganese standard solution, 10 mg/L Mn in 5% nitric acid (de Mn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
N° de catalogue 45258.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Manganese standard solution, 10 mg/l Mn in 5% nitric acid (de Mn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Manganèse
- Symbole:Mn
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST