Cadmium standard solution, 5,000 mg/L Cd in 1 M nitric acid (de Cd(NO₃)₂) étalon pour SAA
KRAF03626.2000
:
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Cadmium
- Symbole:Cd
: Traçabilité NIST