2,2,4-Triméthylpentane ≥99.5%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
6043-25
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- ACS - Assay ((CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water):≥99.5 %
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.0003 %
- ACS - Sulfur Compounds (as S):≤0.005 %
- ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.02 %
- ACS - Water-Soluble Titrable Acid (meq/g):≤0.0003
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 205 nm:≤1.00
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm:≤1.00
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm:≤0.20
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm:≤0.10
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm:≤0.04
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 250 - 400 nm:≤0.01
:
:114.23 g/mol
:13,05212
:99,2 °C (1013 hPa)
:–107 °C
:0,692 g/cm³ (20 °C)
:–12 °C
:Température ambiante
:208-759-1
:1262
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:540-84-1
:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
:MFCD00008943