Silicium 1.000 mg/l dans sodium hydroxide 2% étalon pour SAA
Catalog # ACRO196291000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% NaOH
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Silicium 1.000 mg/l dans sodium hydroxide 2% étalon pour SAA
- Élement:Silicium
- Symbole:Si