Silicium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces acide fluorhydrique étalon mono-élément pour ICP-MS
ACCUICPMS52W01X1
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HF
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Silicium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces acide fluorhydrique étalon mono-élément pour ICP-MS
- Élement:Silicium
- Symbole:Si