ContactUsLinkComponent
Silicium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces acide fluorhydrique étalon mono-élément pour ICP
Silicium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces acide fluorhydrique étalon mono-élément pour ICP
Catalog # ACCUICP52W5
Supplier:  AccuStandard
CAS Number:  
Silicium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces acide fluorhydrique étalon mono-élément pour ICP
Catalog # ACCUICP52W5
Supplier:  AccuStandard
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O/tr HF
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Silicium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces acide fluorhydrique étalon mono-élément pour ICP
  • Élement:
    Silicium
  • Symbole:
    Si