ContactUsLinkComponent
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon pour SAA
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon pour SAA
Catalog # REGEAAP-H
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon pour SAA
Catalog # REGEAAP-H
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon pour SAA
  • Élement:
    Phosphore
  • Symbole:
    P